3-Butoxypropionitrile ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
TCIAB0959-25MLEA 452 DKK
TCIAB0959-25ML
3-Butoxypropionitrile ≥96.0% (by GC)
3-Butoxypropionitrile
Formel: C₇H₁₃NO
Molekylvægt: 127,19 g/mol
Kogepunkt: 206°C
Flammepunkt: 89°C
MDL Number: MFCD00045643
CAS-nummer: 6959-71-3
EINECS: 230-153-0
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/28/34/28932834.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %