4-(Chloromethyl)benzoic acid 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B22275.14EA 1790 DKK
B22275.14 B22275.06
4-(Chloromethyl)benzoic acid 96%
4-(Chloromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇ClO₂
Molekylvægt: 170,60 g/mol
Smeltepunkt: 199…202 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002568
CAS-nummer: 1642-81-5
EINECS: 216-697-1
ADR: 8,III