2-Methyl-5-hexen-3-ol ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B20220.03EA 353 DKK
B20220.03 B20220.06 B20220.14
2-Methyl-5-hexen-3-ol ≥99%
2-Methyl-5-hexen-3-ol
Formel: C₇H₁₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00048326
CAS-nummer: 32815-70-6
ADR: 3,III