(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L13799.14EA 2630 DKK
L13799.14 L13799.06
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate ≥98%
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate
Formel: C₈H₁₅BrO₂
Molekylvægt: 223,12 g/mol
Kogepunkt: 72…76 °C (12 mmHg)
Massefylde: 1,200
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00209634
CAS-nummer: 24457-21-4
ADR: 8,III