(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide 1 mol/l
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H54317.AEEA 1570 DKK
H54317.AE
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide 1 mol/l
(4-Methoxyphenyl)magnesium bromide
Formel: C₇H₇BrMgO
Molekylvægt: 211,34 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013515
UN nummer: 2924
ADR: 3,II