2-Amino-3-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H54793.03EA
6770
DKK
H54793.03
H54793.MD
2-Amino-3-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
2-Amino-3-(trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₂H₁₆BF₃N₂O₂ Molekylvægt: 288,07 g/mol Smeltepunkt: 132…134 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD12923414 CAS-nummer: 947249-01-6 |