2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
TCIAC2210-5GEA 353 DKK
TCIAC2210-5G TCIAC2210-25G
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile
Formel: C₇H₆N₂O
Molekylvægt: 134,14
Smeltepunkt: 295°C
MDL Number: MFCD00006013
CAS-nummer: 4241-27-4
EINECS: 224-202-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/25/28939225.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %