2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B20188.09EA 849 DKK
B20188.09 B20188.18 B20188.30
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile ≥98%
2-Hydroxy-6-methylnicotinonitrile
Formel: C₇H₆N₂O
Molekylvægt: 134,14 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 298 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006013
CAS-nummer: 4241-27-4
EINECS: 224-202-5