Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate ≥97%

Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

H27778.03EA 1060 DKK
H27778.03
Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate ≥97%
Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Molekylvægt: 199,64
Kogepunkt: 107 °C (1,5 mmHg)
Smeltepunkt: 65…67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09842151
CAS-nummer: 3998-88-7

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR