Isoquinoline-1-carbonitrile ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L19425.06EA 2310 DKK
L19425.06 L19425.03
Isoquinoline-1-carbonitrile ≥99%
Isoquinoline-1-carbonitrile
Formel: C₁₀H₆N₂
Molekylvægt: 154,17
Smeltepunkt: 87…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134166
CAS-nummer: 1198-30-7