5-Bromo-8-methoxyquinoline 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H54386.03EA
2630
DKK
H54386.03
H54386.MD
H54386.06
5-Bromo-8-methoxyquinoline 96%
5-Bromo-8-methoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₈BrNO Molekylvægt: 238,08 g/mol Smeltepunkt: 80…82 °C |
MDL Number:
MFCD04966996 CAS-nummer: 10522-47-1 |