4-(Benzyloxy)phenylboronic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B24351.01EA 205 DKK
B24351.01 B24351.03 B24351.06
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid ≥97%
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₃BO₃
Molekylvægt: 228,06
Smeltepunkt: 193…198 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01075705
CAS-nummer: 146631-00-7
EINECS: 000-000-0