3-(Benzyloxy)phenylboronic acid ≥98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L17474.06EA 953 DKK
L17474.06 L17474.03
3-(Benzyloxy)phenylboronic acid ≥98%
3-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₃BO₃
Molekylvægt: 228,06 g/mol
Smeltepunkt: 122…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093063
CAS-nummer: 156682-54-1
EINECS: 000-000-0