2,4,6-Trimethyl-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)benzenesulphonamide
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
J65999.MAEA 1240 DKK
J65999.MA
2,4,6-Trimethyl-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)benzenesulphonamide
2,4,6-Trimethyl-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)benzenesulphonamide
Activates phospholipase C
Formel: C₁₆H₁₆F₃NO₂S
Molekylvægt: 343,36 g/mol
Smeltepunkt: 114…118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00095824
CAS-nummer: 200933-14-8