5-Iodo-2-(4-morpholino)pyridine 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50142.MDEA 726 DKK
H50142.MD H50142.03
5-Iodo-2-(4-morpholino)pyridine 96%
5-Iodo-2-(4-morpholino)pyridine
Formel: C₉H₁₁IN₂O
Molekylvægt: 290,11
Smeltepunkt: 131…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039866
CAS-nummer: 470463-42-4