2,5-Bis(trifluoromethyl)thiobenzamide ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33419.MDEA 626 DKK
H33419.MD H33419.03
2,5-Bis(trifluoromethyl)thiobenzamide ≥97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)thiobenzamide
Formel: C₉H₅F₆NS
Molekylvægt: 273,20 g/mol
Smeltepunkt: 84…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09757524
CAS-nummer: 1186194-57-9