Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B22695.14EA
1920
DKK
B22695.14
B22695.06
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate ≥98%
Methyl-3-methoxy-4-methylbenzoate
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Molekylvægt: 180,21 g/mol Kogepunkt: 119…120 °C (1 mmHg) Smeltepunkt: 47…50 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00082710 CAS-nummer: 3556-83-0 EINECS: 000-000-0 |