5-Chloro-3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33065.03EA 1580 DKK
H33065.03 H33065.MD
5-Chloro-3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde ≥97%
5-Chloro-3-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₉H₈ClFO₂
Molekylvægt: 202,61 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22682805
CAS-nummer: 1823049-90-6