Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H25933.06EA
1760
DKK
H25933.06
H25933.14
H25933.03
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate 95%
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate
Formel:
C₉H₉ClO₂ Molekylvægt: 184,62 g/mol Kogepunkt: 119…120 °C (10 mmHg) Smeltepunkt: 27…29 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00205141 CAS-nummer: 56525-63-4 |