4-Bromo-3-methylbenzamide ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L16176.03EA 358 DKK
L16176.03 L16176.14 L16176.06
4-Bromo-3-methylbenzamide ≥99%
4-Bromo-3-methylbenzamide
Formel: C₈H₈BrNO
Molekylvægt: 214,06 g/mol
Smeltepunkt: 177…182 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672914
CAS-nummer: 170229-98-8
EINECS: 000-000-0