3,5-Dinitro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H25773.06EA 4150 DKK
H25773.06 H25773.14 H25773.03
3,5-Dinitro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
3,5-Dinitro-4-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BN₂O₆
Molekylvægt: 225,95 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 280 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08060935
CAS-nummer: 28249-49-2