3-Methoxybenzenesulphonamide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H28844.03EA 1150 DKK
H28844.03
3-Methoxybenzenesulphonamide ≥97%
3-Methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₇H₉NO₃S
Molekylvægt: 187,22 g/mol
Smeltepunkt: 131…133 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08704579
CAS-nummer: 58734-57-9