N-(4-Methoxyphenyl)-3-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H58131.MCEA 1220 DKK
H58131.MC
N-(4-Methoxyphenyl)-3-nitrobenzenesulphonamide ≥97%
N-(4-Methoxyphenyl)-3-nitrobenzenesulphonamide
Formel: C₁₃H₁₂N₂O₅S
Molekylvægt: 308,30 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00414861
CAS-nummer: 180631-81-6