Sulphamethoxypyridazine
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOICRS0420EA 0 DKK
PROOICRS0420
Sulphamethoxypyridazine
Sulphamethoxypyridazine
Formel: C₁₁H₁₂N₄O₃S
Molekylvægt: 280,3 g/mol
MDL Number: MFCD00057372
CAS-nummer: 80-35-3
EINECS: 201-272-5