4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H58585.03EA 2230 DKK
H58585.03
4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide ≥97%
4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
Formel: C₈H₆F₃NOS
Molekylvægt: 221,19 g/mol
Smeltepunkt: 124…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068113
CAS-nummer: 149169-34-6