2-Fluoro-N-methylbenzamide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H56104.MDEA 1010 DKK
H56104.MD H56104.03
2-Fluoro-N-methylbenzamide ≥97%
2-Fluoro-N-methylbenzamide
Formel: C₈H₈FNO
Molekylvægt: 153,16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01214098
CAS-nummer: 52833-63-3