Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate 96%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H31759.MDEA 575 DKK
H31759.MD
Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate 96%
Methyl-3-cyano-5-fluorobenzoate
Formel: C₉H₆FNO₂
Molekylvægt: 179,15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08688582
CAS-nummer: 886732-29-2