3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H54122.03EA
6370
DKK
H54122.03
H54122.MD
3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Fluoro-4-(2-pyridylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel:
C₁₂H₁₀BFN₂O₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD20265181 CAS-nummer: 1449133-22-5 |