4-Fluoro-3-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52875.MDEA 995 DKK
H52875.MD
4-Fluoro-3-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₉BFNO₄
Molekylvægt: 212,97 g/mol
Smeltepunkt: 213…215 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235105
CAS-nummer: 913835-47-9