4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52934.03EA 4000 DKK
H52934.03
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BFNO₄
Molekylvægt: 227,00 g/mol
Smeltepunkt: 89…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08235044
CAS-nummer: 874219-25-7