3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H53041.MDEA 787 DKK
H53041.MD H53041.03
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid
Formel: C₇H₅BFNO₂
Molekylvægt: 164,93 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095130
CAS-nummer: 214210-21-6