4-(Dimethylamino)thiobenzamide 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H34408.03EA 634 DKK
H34408.03
4-(Dimethylamino)thiobenzamide 97%
4-(Dimethylamino)thiobenzamide
Formel: C₉H₁₂N₂S
Molekylvægt: 180,27 g/mol
Smeltepunkt: 241…245 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03426573
CAS-nummer: 4714-69-6