4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H33381.06EA 4450 DKK
H33381.06 H33381.03
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde ≥97%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₉H₈ClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19687180
CAS-nummer: 1323966-27-3