2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H56225.MDEA 2330 DKK
H56225.MD H56225.03
2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide ≥97%
2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide
Formel: C₁₅H₁₄ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00018254
CAS-nummer: 196617-88-6