4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52551.03EA 4000 DKK
H52551.03
4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₁BClNO₃
Smeltepunkt: 238…242 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07783865
CAS-nummer: 871332-73-9