3-Chloro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H52721.MDEA 1620 DKK
H52721.MD
3-Chloro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
3-Chloro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₉BClNO₃
Molekylvægt: 213,43 g/mol
Smeltepunkt: 164…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07363766
CAS-nummer: 850589-39-8