3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53162.MDEA 1060 DKK
H53162.MD
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BClNO₃
Molekylvægt: 227,45
Smeltepunkt: 142…146 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07363767
CAS-nummer: 850589-40-1