4-Bromo-N-(4-fluorophenyl)benzamide ≥97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H57409.03EA
5000
DKK
H57409.03
H57409.MD
4-Bromo-N-(4-fluorophenyl)benzamide ≥97%
4-Bromo-N-(4-fluorophenyl)benzamide
Formel:
C₁₃H₉BrFNO Molekylvægt: 294,12 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00442009 CAS-nummer: 346723-41-9 |