3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53141.MDEA 913 DKK
H53141.MD H53141.03
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₁₀BNO₃
Molekylvægt: 178,98
Smeltepunkt: 114…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038918
CAS-nummer: 832695-88-2