3-(Butylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H52693.MDEA
571
DKK
H52693.MD
3-(Butylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
3-(Butylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₆BNO₃ Molekylvægt: 221,06 g/mol Smeltepunkt: 216…224 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04115691 CAS-nummer: 397843-70-8 |