4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H53363.03EA 783 DKK
H53363.03 H53363.06
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₂BNO₃
Molekylvægt: 193,01 g/mol
Smeltepunkt: 130…136 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02258943
CAS-nummer: 405520-68-5