2-(3-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H30464.06EA 1660 DKK
H30464.06 H30464.03
2-(3-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester ≥97%
2-(3-Chlorophenyl)ethylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₀BClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12546188
CAS-nummer: 1315277-53-2