N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H26065.06EA
2240
DKK
H26065.06
H26065.14
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide 95%
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Formel:
C₁₄H₃₁NO Molekylvægt: 229,40 g/mol Smeltepunkt: 120…123 °C Massefylde: 0,996 Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00002049 CAS-nummer: 1643-20-5 EINECS: 216-700-6 ADR: 8,III |