Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A19814.14EA 1320 DKK
A19814.14 A19814.22
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate ≥97%
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Formel: C₆H₇NO₃
Molekylvægt: 141,13
Kogepunkt: 125 °C (11 mmHg)
Smeltepunkt: 91…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015895
CAS-nummer: 19788-35-3
EINECS: 243-311-9