1H-Indazole-7-carboxylic acid 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H32463.MDEA
1750
DKK
H32463.MD
H32463.03
1H-Indazole-7-carboxylic acid 95%
1H-Indazole-7-carboxylic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molekylvægt: 162,15 g/mol Smeltepunkt: ∼ 240 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06804572 CAS-nummer: 677304-69-7 |