Ethyl-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H32649.03EA 3740 DKK
H32649.03 H32649.MD
Ethyl-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Ethyl-1H-indazole-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Molekylvægt: 190,20 g/mol
Smeltepunkt: 122…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03426220
CAS-nummer: 192944-51-7