6-Methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
A14471.14EA
5270
DKK
A14471.14
A14471.03
A14471.06
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98%
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Formel:
C₅H₆N₂O Molekylvægt: 110,12 g/mol Smeltepunkt: 143…145 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00039720 CAS-nummer: 13327-27-0 EINECS: 236-367-0 |