3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50637.03EA 2190 DKK
H50637.03
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole ≥98%
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
Molekylvægt: 204,23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02091529
CAS-nummer: 150433-17-3