5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H50475.06EA 5140 DKK
H50475.06
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₉H₁₁ClN₂O
Molekylvægt: 158,59 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052538
CAS-nummer: 27006-76-4