2-Quinoxalinecarboxylic acid
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC16713000EA 2340 DKK
EHERC16713000
2-Quinoxalinecarboxylic acid
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂
Molekylvægt: 174,16 g/mol
MDL Number: MFCD00012334
CAS-nummer: 879-65-2